Få mere at vide
Sartorius Sartobind Lab IEX Q100
Artikelnummer. 15982680 Shop alle Sartorius produkter
:
Filtertype: Luftsprøjtefilter
Artikelnummer. 15982680
Brand: Sartorius 93IEXQ42BC12
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Sartobind™ Laboratorieenheder fås med stærke eller svage anion- (Q og D) og stærke kation- (S)-udvekslere i tre lejevolumener fra 0,41 til 2,8 ml. Sartobind™ Labenheder muliggør enkel udstyrsfri håndtering med sprøjte eller kan nemt tilsluttes FPLC systemer til automatiserede oprensninger.
  • Proces-klar Sartobind™ Membran adsorbere Sartobind™ Lab membranadsorbere til ionbytterkromatografi er enheder klar til brug i et sprøjtefilterformat.
  • De er baseret på den patenterede makroporøse Sartobind™ membraner, med anion- eller kationbytterligander kovalent bundet til hele den indre overflade af porerne. Dette resulterer i en mediekromatografimatrix med overlegne strømningshastigheder og høj bindingskapacitet.
  • Kovalent binding af ionbytterligander til membranen er meget stabil, hvilket muliggør mange genbrugscyklusser uden tab af bindingskapacitet. Derudover bruger disse enheder den samme membranadsorberplatform som findes i Sartobind™ kapsler og kassetter, hvilket gør dem ideelle til forsknings- og udviklingsarbejde forud for praktisk opskalering til fremstilling.
  • Ultimativ alsidighed Sartobind™ Laboratorieenheder til ionbytning fås med stærke eller svage anionbyttere (Q og D) og stærke kationbyttere (S) og i tre lejevolumener, der spænder fra 0,41 til 2,8 ml, svarende til dynamisk bindingskapacitet mellem 12 og 80 mg protein pr. enhed.
  • Udstyret med standard Luer lock-stik, Sartobind™ Labenheder muliggør enkel, udstyrsfri håndtering med sprøjte eller kan nemt tilsluttes FPLC systemer til automatiserede oprensninger. Enhederne er kompatible med de fleste almindelige kromatografibuffere og kan genbruges 1.000 gange, hvilket sikrer høj omkostningseffektivitet.
  • Meget reducerede cyklustider
  • Opnå højere udbytte på kortere tid
  • Rens udstyrsfrit eller med en FPLC system
  • Specifikationer:
    • Ligand: Kvartær ammonium
    • Referenceprotein: BSA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Sengevolumen 2.8 mL
Død bind 5.7 mL
Oversigt Reference protein: Bovine serum albumin
Engangs Genanvendelig
Filtertype Luftsprøjtefilter
Til brug med (udstyr) sprøjte
Materiale Polyester
Materiale (membran) Cellulose
Porestørrelse 5 μm
Sterilitet Ikke steril
Filtreringsområde 100 cm2
Til brug med (applikation) Oprensning, screening, adskillelse
Materiale til hus Polysulfone
Membran type Stærk anionbytter
nr. pr. pakke 1 hv.
Mængde 1 stk.
Type Membran adsorber
Volumen (metrisk) 2.8 mL
Dimensioner (L x B) 66 x 31 mm
Diameter (metrisk) 50 mm