Få mere at vide
Sartorius Sartobind Lab IEX D75
Artikelnummer. 15972680 Shop alle Sartorius produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
2.1 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
15972680 2.1 mL Pakke med 2
1 options
Artikelnummer. 15972680 Leverandør Sartorius Leverandørnr. 93IEXD42DB12V
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2175.00 DKK
    1985.56 DKK / Pakke med 2
    Spare 189.44 DKK
    8% Slukket
Forventet forsendelse: 20-01-2027
Sartobind™ Laboratorieenheder fås med stærke eller svage anion- (Q og D) og stærke kation- (S)-udvekslere i tre lejevolumener fra 0,41 til 2,8 ml. Sartobind™ Labenheder muliggør enkel udstyrsfri håndtering med sprøjte eller kan nemt tilsluttes FPLC systemer til automatiserede oprensninger.
  • Proces-klar Sartobind™ Membran adsorbere Sartobind™ Lab membranadsorbere til ionbytterkromatografi er enheder klar til brug i et sprøjtefilterformat.
  • De er baseret på den patenterede makroporøse Sartobind™ membraner, med anion- eller kationbytterligander kovalent bundet til hele den indre overflade af porerne. Dette resulterer i en mediekromatografimatrix med overlegne strømningshastigheder og høj bindingskapacitet.
  • Kovalent binding af ionbytterligander til membranen er meget stabil, hvilket muliggør mange genbrugscyklusser uden tab af bindingskapacitet. Derudover bruger disse enheder den samme membranadsorberplatform som findes i Sartobind™ kapsler og kassetter, hvilket gør dem ideelle til forsknings- og udviklingsarbejde forud for praktisk opskalering til fremstilling.
  • Ultimativ alsidighed Sartobind™ Laboratorieenheder til ionbytning fås med stærke eller svage anionbyttere (Q og D) og stærke kationbyttere (S) og i tre lejevolumener, der spænder fra 0,41 til 2,8 ml, svarende til dynamisk bindingskapacitet mellem 12 og 80 mg protein pr. enhed.
  • Udstyret med standard Luer lock-stik, Sartobind™ Labenheder muliggør enkel, udstyrsfri håndtering med sprøjte eller kan nemt tilsluttes FPLC systemer til automatiserede oprensninger. Enhederne er kompatible med de fleste almindelige kromatografibuffere og kan genbruges 1.000 gange, hvilket sikrer høj omkostningseffektivitet.
  • Meget reducerede cyklustider
  • Opnå højere udbytte på kortere tid
  • Rens udstyrsfrit eller med en FPLC system
  • Specifikationer:
    • Ligand: Diethylamin
    • Referenceprotein: BSA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Sengevolumen 2.1 mL
Død bind 1.3 mL
Oversigt Reference protein: Bovine serum albumin
Engangs Genanvendelig
Filtertype Luftsprøjtefilter
Materiale Polyester
Materiale (membran) Cellulose
Porestørrelse 5 μm
Sterilitet Ikke steril
Filtreringsområde 75 cm2
Materiale til hus Polysulfone
Membran type Svag anionbytter
nr. pr. pakke 2/pk.
Type Membran adsorber
Volumen (metrisk) 2.1 mL
Diameter (metrisk) 25 mm
Til brug med (udstyr) sprøjte