missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Sarsasapogenin, TRC

Artikelnummer. 30428418
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30428418 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30428418 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS14250525MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Sarsapogenin
CAS 126-19-2
Molekylær formel C27 H44 O3
Mængde 25 mg
Synonym Spirostan-3-ol','(3β,5β,25S)-, 5β-Spirostan-3β-ol','(25S)- (8CI), Sarsasapogenin (6CI,7CI), Spiro[8H-naphth[2',1':4,5]indeno[2,1-b]furan-8,2'-[2H]pyran]','spirostan-3-ol deriv., (3β,5β,25S)-Spirostan-3-ol, NSC 1615, Parigenin, Sarsagenin
InChI formel InChI=1S/C27H44O3/c1-16-7-12-27(29-15-16)17(2)24-23(30-27)14-22-20-6-5-18-13-19(28)8-10-25(18,3)21(20)9-11-26(22,24)4/h16-24,28H,5-15H2,1-4H3/t16-,17-,18+,19-,20+,21-,22-,23-,24-,25-,26-,27+/m0/s1
SMIL C[C@H]1CC[C@@]2(OC1)O[C@H]3C[C@H]4[C@@H]5CC[C@@H]6C[C@@H](O)CC[C@]6(C)[C@H]5CC[C@]4(C)[C@H]3[C@@H]2C
Molekylvægt (g/mol) 416.64
Formel vægt 416.329
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.