missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
R&D Systems™ SARS-CoV 3CL Protease (NP_828849.7) VersaClone cDNA
Tekniske data
Tekniske data
| Gene | SARS-CoV-2 3 CL Protease |
| Adgangsnummer | NP_828849.7 |
| Koncentration | 10 μg at 0.2 μg/μL |
| Formulering | cDNA is provided in 10 mM Tris-Cl, pH 8.5 |
| Indsæt type | 937 bp |
| Gen-id (Entrez) | 43740578 |
| Gene Alias | 3 CL Proteinase, 3 C-like main protease, 3 CL-Mpro, COVID-19, M Proteinase, Main Protease, Mpro |
| Indhold og opbevaring | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Arter | SARS-CoV |
| Mængde | 10 μg |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?