Få mere at vide
Invitrogen™ ProcartaPlex™ Human SARS-CoV-2-varianter neutraliserende antistofpanel, 6plex
Beskrivelse
De ProcartaPlex Humane SARS-CoV-2-varianter Neutraliserende antistofpanel 6plexl muliggør påvisning af neutraliserende anti-SARS-CoV-2-antistoffer i serum og plasma. Assayet muliggør direkte sammenligning af det neutraliserende potentiale af antistoffer mod det originale vildtypevirus og fem varianter (B.1.1.529 (o), B.1.617.2 (δ ), S.1 (γ ), B.1.351 (β ), og B.1.1.7 (α )) i en enkelt brønd ved hjælp af Luminex xMAP teknologi. Samtidig påvisning af neutraliserende anti-SARS-CoV-2-antistoffer i én analyse sparer ikke kun tid, men muliggør sammenlignende måling for at give et komplet, holistisk datasæt af neutraliserende aktivitet i serum- eller plasmaprøver.
I modsætning til de fleste ProcartaPlex kits, der bruger matchede antistofpar til at detektere proteiner af interesse, denne serologiske analyse er designet med SARS-CoV-2 S1 vildtype- eller variantproteiner konjugeret til perlen. Prøver eller kontroller tilsættes, og antistofferne binder til de konjugerede proteiner. Dette er et kompetitivt assay, hvor biotinyleret ACE2 bruges som detektionsreagens. Biotinyleret ACE2 binder til spidsproteinet på perlerne, når det ikke blokeres af bundne neutraliserende antistoffer. Streptavidin-phycoerythrin (PE) tilsættes, og signalet er indirekte proportionalt med mængden af specifikke neutraliserende antistoffer til stede. Negative kontroller vil give det højeste signal, mens neutraliserende antistoffer i prøven eller den positive kontrol vil reducere signalet.
Panelet leveres i et brugsklart format, og den samlede inkubationstid er tre timer. Sættet leveres med to hætteglas med positive kontroller. Serum- og plasmaprøver anbefales at fortyndes 1:100. Det kan ikke kombineres med simplekser eller andre paneler.
Målliste [perleområde]
Neutraliserende antistoffer mod:
- SARS-CoV-2 S1 B.1.1.529 (o), [57]
- SARS-CoV-2 S1 B.1.617.2 (δ ), [56]
- SARS-CoV-2 Spike B.1.617.2 P.1 (γ ), [53]
- SARS-CoV-2 S1 B.1.351 (β ), [33]
- SARS-CoV-2 S1 B.1.1.7 (α ), [29]
- SARS-CoV-2 S1 (vægt), [15]
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Multiplex panel |
| Mængde | 96 prøver |
| Arter | ADN |
| Perletype | Magnetisk |
| Assay følsomhed | Se Analysecertifikat |
| Analyseområde | Se produktdokumentation |
| Til brug med (udstyr) | Luminex™ Instrumenter |
| Indhold og opbevaring | •1 hætteglas Standard Mix |
| Forskningsområde | SARS-CoV-2 Ig i alt |