Få mere at vide
SARS-CoV-2 Spike S1 Protein Antibody (1035206) [Biotin], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals FAB105403B
3599.75 DKK valid until 2025-12-16
BEDSTE tilbudspris! Brug kampagnekoden "24090" for at få din tilbudspris.
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Description
SARS-CoV-2 Spike S1 Protein Monoclonal antibody specifically detects SARS-CoV-2 Spike S1 Protein in SARS-CoV-2 samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, CyTOF
Spécification
| SARS-CoV-2 Spike S1 Protein | |
| Monoclonal | |
| Biotin | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| RUO | |
| SARS-CoV-2 | |
| Purified |
| Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, CyTOF | |
| 1035206 | |
| Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, CyTOF-ready | |
| SARS-CoV-2 | |
| HEK293-derived SARS-CoV-2 Spike S1 Subunit protein, Accession # YP_009724390.1 | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu