missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
SARS-CoV-2 Spike Protein Monoclonal Antibody (OTI5A7), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Origene Technologies CF814501
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
SARS-CoV-2 Spike Protein Monoclonal antibody specifically detects SARS-CoV-2 Spike Protein in Virus samples. It is validated for ELISATekniske data
| SARS-CoV-2 Spike Protein | |
| Monoclonal | |
| See Label | |
| PBS with 8% trehalose and no preservative; pH 7.3 | |
| Mouse | |
| Protein A/G | |
| RUO | |
| Virus | |
| Lyophilized |
| ELISA | |
| OTI5A7 | |
| Unconjugated | |
| Coronavirus; COVID; Covid 19; COVID19; COVID-19; SARS; SARS Coronavirus; SARS CoV; SARS CoV2; SARS CoV-2; SARS Spike Protein; SARS-CoV2; SARS-CoV-2 | |
| Recombinant SARS-CoV-2 Spike-RBD protein produced in E.coli. | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| IgG1 |
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion