Få mere at vide
Invitrogen™ SARS-CoV-2 Spike Omicron (B.1.1.529) Neutraliserende antistof, menneske ProcartaPlex™ Simplex sæt
Beskrivelse
Det humane SARS-CoV-2 Spike Omicron (B.1.1.529) neutraliserende antistof ProcartaPlex Simplex Kit muliggør påvisning af neutraliserende anti-SARS-CoV-2 antistoffer i serum og plasma. Assayet muliggør måling af det neutraliserende potentiale af antistoffer mod varianten B.1.1.529 (o) vha. Luminex xMAP teknologi.
I modsætning til de fleste ProcartaPlex kits, der anvender matchede antistofpar til at detektere proteiner af interesse, er denne serologiske analyse designet med SARS-CoV-2 S1 variantprotein B.1.1.529 (o) konjugeret til perlen. Prøver eller kontroller tilsættes, og antistoffer binder til de konjugerede proteiner. Dette er et kompetitivt assay, hvor biotinyleret ACE2 bruges som detektionsreagens. Biotinyleret ACE2 vil binde til spidsproteinet på perlerne, når det ikke blokeres af bundne neutraliserende antistoffer. Streptavidin-phycoerythrin (PE) tilsættes, og signalet er indirekte proportionalt med mængden af specifikke neutraliserende antistoffer til stede. Negative kontroller vil give det højeste signal, mens neutraliserende antistoffer i prøven eller den positive kontrol vil reducere signalet.
Den samlede inkubationstid for det humane SARS-CoV-2 Spike Omicron (B.1.1.529) neutraliserende antistof ProcartaPlex Simplex Kit er tre timer. Sættet leveres med alle reagenser, der er nødvendige for at køre analysen (ingen grund til at købe et basiskit) og inkluderer to hætteglas med positive kontroller. Serum- og plasmaprøver anbefales at fortyndes 1:100. Dette sæt kan ikke kombineres med andre simplex-sæt eller paneler.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Simplex sæt |
| Mængde | 96 prøver |
| Arter | ADN |
| Kombinerbarhed | Kan kombineres |
| Perletype | Magnetisk |
| Assay følsomhed | Se Analysecertifikat |
| Analyseområde | Se produktdokumentation |
| Til brug med (udstyr) | Luminex™ Instrumenter |
| Indhold og opbevaring | •1 hætteglas Standard Mix |
| Forskningsområde | SARS-CoV-2 Ig i alt |