Få mere at vide
R&D Systems™ SARS-CoV-2 NSP7 (YP_009725303.1) VersaClone cDNA
Artikelnummer. 18744527
Skift visning
Mængde:
10 μg
Artikelnummer. Mængde
18744527 10 μg
1 options
Artikelnummer. 18744527 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. RDC3137
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2748.65 DKK
    2478.00 DKK / 10µg
    Spare 270.65 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-12-2026
Contains gene inserts that are fully sequenced and produced with high quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Gene NSP7
Adgangsnummer YP_009725303.1
Koncentration 10 μg at 0.2 μg/μL
Formulering cDNA is provided in 10 mM Tris-Cl, pH 8.5
Indsæt type 268 bp
Indhold og opbevaring Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Arter SARS-CoV-2
Produktlinje R&D Systems
Mængde 10 μg