Få mere at vide
R&D Systems™ SARS-CoV-2 NSP6 (YP_009725302.1) VersaClone cDNA
Artikelnummer. 18704197
Skift visning
Mængde:
10 μg
Artikelnummer. Mængde
18704197 10 μg
1 options
Artikelnummer. 18704197 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. RDC3154
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2575.00 DKK
    2431.80 DKK / 10µg
    Spare 143.20 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Contains gene inserts that are fully sequenced and produced with high quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Gene NSP6
Adgangsnummer YP_009725302.1
Koncentration 10 μg at 0.2 μg/μL
Formulering cDNA is provided in 10 mM Tris-Cl, pH 8.5
Indsæt type 889 bp
Indhold og opbevaring Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Arter SARS-CoV-2
Produktlinje R&D Systems
Mængde 10 μg