Få mere at vide
R&D Systems™ SARS-CoV-2 NSP13 (YP_009725308.1) VersaClone cDNA
Artikelnummer. 18793097
Skift visning
Mængde:
10 μg
Artikelnummer. Mængde
18793097 10 μg
1 options
Artikelnummer. 18793097 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. RDC3125
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5950.00 DKK
    5623.80 DKK / 10µg
    Spare 326.20 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Contains gene inserts that are fully sequenced and produced with high quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Gene NSP13
Adgangsnummer YP_009725308.1
Koncentration 10 μg at 0.2 μg/μL
Formulering cDNA is provided in 10 mM Tris-Cl, pH 8.5
Indsæt type 1822 bp
Indhold og opbevaring Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Arter SARS-CoV-2
Mængde 10 μg