Få mere at vide
R&D Systems™ SARS-CoV-2 3CL Protease (YP_009725301.1) VersaClone cDNA
Artikelnummer. 18700707
Skift visning
Mængde:
10 μg
Artikelnummer. Mængde
18700707 10 μg
1 options
Artikelnummer. 18700707 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. RDC3096
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2575.00 DKK
    2431.80 DKK / 10µg
    Spare 143.20 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Contains gene inserts that are fully sequenced and produced with high quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Gene SARS-CoV-2 3 CL Protease
Adgangsnummer YP_009725301.1
Koncentration 10 μg at 0.2 μg/μL
Formulering cDNA is provided in 10 mM Tris-Cl, pH 8.5
Indsæt type 937 bp
Gen-id (Entrez) 43740578
Gene Alias 3 CL Proteinase, 3 C-like main protease, 3 CL-Mpro, COVID-19, M Proteinase, Main Protease, Mpro
Indhold og opbevaring Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Arter SARS-CoV-2
Mængde 10 μg