Få mere at vide
Sarpogrelate Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sarpogrelate Hydrochloride |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C24H31NO6.ClH/c1-25(2)16-21(31-24(28)14-13-23(26)27)17-30-22-10-5-4-8-19(22)12-11-18-7-6-9-20(15-18)29-3;/h4-10,15,21H,11-14,16-17H2,1-3H3,(H,26,27);1H |
| Formel vægt | 465.192 |