Få mere at vide
Sarpogrelate Hydrochloride, Mikromol™
Beskrivelse
Sarpogrelate Hydrochloride
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sarpogrelate Hydrochloride |
| CAS | 135159-51-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | Sarpogrelate Hydrochloride |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C24H31NO6.ClH |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 1-[2-(Dimethylamino)-1-[[2-[2-(3-methoxyphenyl)ethyl]phenoxy]methyl]ethyl]butanedioic Acid Ester Hydrochloride (1:1), Butanedioic acid, mono[2-(dimethylamino)-1-[[2-[2-(3-methoxyphenyl)ethyl]phenoxy]methyl]ethyl] ester, hydrochloride (9CI), Anplag, MCI 9042, Sarpogrelate hydrochloride, Butanedioic acid, mono[2-(dimethylamino)-1-[[2-[2-(3-methoxyphenyl)ethyl]phenoxy]methyl]ethyl] ester, hydrochloride, (+/-)- |
| InChI formel | InChI=1S/C24H31NO6.ClH/c1-25(2)16-21(31-24(28)14-13-23(26)27)17-30-22-10-5-4-8-19(22)12-11-18-7-6-9-20(15-18)29-3;/h4-10,15,21H,11-14,16-17H2,1-3H3,(H,26,27);1H |
| SMIL | Cl.COc1cccc(CCc2ccccc2OCC(CN(C)C)OC(=O)CCC(=O)O)c1 |
| IUPAC navn | 4-[1-[(dimethylamino)methyl]-2-[2-[2-(3-methoxyphenyl)ethyl]phenoxy]ethoxy]-4-oxo-butanoic acid;hydrochloride |
| Vis mere |