Få mere at vide
Sarpogrelate Hydrochloride, Mikromol™
Artikelnummer. 30049749
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30049749 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30049749 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3757.00
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Sarpogrelate Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sarpogrelate Hydrochloride
CAS 135159-51-2
Analyt- eller komponentnavne Sarpogrelate Hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C24H31NO6.ClH
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 1-[2-(Dimethylamino)-1-[[2-[2-(3-methoxyphenyl)ethyl]phenoxy]methyl]ethyl]butanedioic Acid Ester Hydrochloride (1:1), Butanedioic acid, mono[2-(dimethylamino)-1-[[2-[2-(3-methoxyphenyl)ethyl]phenoxy]methyl]ethyl] ester, hydrochloride (9CI), Anplag, MCI 9042, Sarpogrelate hydrochloride, Butanedioic acid, mono[2-(dimethylamino)-1-[[2-[2-(3-methoxyphenyl)ethyl]phenoxy]methyl]ethyl] ester, hydrochloride, (+/-)-
InChI formel InChI=1S/C24H31NO6.ClH/c1-25(2)16-21(31-24(28)14-13-23(26)27)17-30-22-10-5-4-8-19(22)12-11-18-7-6-9-20(15-18)29-3;/h4-10,15,21H,11-14,16-17H2,1-3H3,(H,26,27);1H
SMIL Cl.COc1cccc(CCc2ccccc2OCC(CN(C)C)OC(=O)CCC(=O)O)c1
IUPAC navn 4-[1-[(dimethylamino)methyl]-2-[2-[2-(3-methoxyphenyl)ethyl]phenoxy]ethoxy]-4-oxo-butanoic acid;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 465.97
Mængde 250 mg
Formel vægt 465.192 g/mol