Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Sarpogrelat hydrochlorid, 98%
Artikelnummer. 15731789 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15731789 250 mg 250mg
15721789 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15731789 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 461912500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 135159-51-2 | C24H31NO6·HCl | 465.97 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 135159-51-2
Molekylær formel C24H31NO6·HCl
Molekylvægt (g/mol) 465.97
InChI nøgle POQBIDFFYCYHOB-UHFFFAOYNA-N
PubChem CID 444005
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sarpogrelate hydrochloride
Smeltepunkt 145°C to 148°C
Analyseprocentområde 97.5% min. (HPLC)
Mængde 250 mg
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in dimethylsulfoxide and methanol
Formel vægt 465.97
Procent renhed 98%