missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Sarolaner, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sarolaner |
| CAS | 1398609-39-6 |
| Molekylær formel | C23 H18 Cl2 F4 N2 O5 S |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | Ethanone','1-[5'-[(5S)-5-(3,5-dichloro-4-fluorophenyl)-4,5-dihydro-5-(trifluoromethyl)-3-isoxazolyl]spiro[azetidine-3,1'(3'H)-isobenzofuran]-1-yl]-2-(methylsulfonyl)-, 1-[5'-[(5S)-5-(3,5-Dichloro-4-fluorophenyl)-4,5-dihydro-5-(trifluoromethyl)-3-isoxazolyl]spiro[azetidine-3,1'(3'H)-isobenzofuran]-1-yl]-2-(methylsulfonyl)ethanone, PF 6450567, Sarolaner |
| InChI formel | InChI=1S/C23H18Cl2F4N2O5S/c1-37(33,34)9-19(32)31-10-21(11-31)15-3-2-12(4-13(15)8-35-21)18-7-22(36-30-18,23(27,28)29)14-5-16(24)20(26)17(25)6-14/h2-6H,7-11H2,1H3/t22-/m0/s1 |
| SMIL | CS(=O)(=O)CC(=O)N1CC2(C1)OCc3cc(ccc23)C4=NO[C@@](C4)(c5cc(Cl)c(F)c(Cl)c5)C(F)(F)F |
| IUPAC navn | 1-[6-[(5S)-5-(3,5-dichloro-4-fluorophenyl)-5-(trifluoromethyl)-4H-1,2-oxazol-3-yl]spiro[1H-2-benzofuran-3,3'-azetidine]-1'-yl]-2-methylsulfonylethanone |
| Molekylvægt (g/mol) | 581.36 |
| Formel vægt | 580.025 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?