Få mere at vide
Sarolaner 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30310884
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30310884 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30310884 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA16908500AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sarolaner
CAS 1398609-39-6
Analyt- eller komponentnavne Sarolaner
Forsendelsestilstand +20°C
Molekylær formel C23 H18 Cl2 F4 N2 O5 S
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Ethanone, 1-[5'-[(5S)-5-(3,5-dichloro-4-fluorophenyl)-4,5-dihydro-5-(trifluoromethyl)-3-isoxazolyl]spiro[azetidine-3,1'(3'H)-isobenzofuran]-1-yl]-2-(methylsulfonyl)-, 1-[5'-[(5S)-5-(3,5-Dichloro-4-fluorophenyl)-4,5-dihydro-5-(trifluoromethyl)-3-isoxazolyl]spiro[azetidine-3,1'(3'H)-isobenzofuran]-1-yl]-2-(methylsulfonyl)ethanone, PF 6450567, Sarolaner
InChI formel InChI=1S/C23H18Cl2F4N2O5S/c1-37(33,34)9-19(32)31-10-21(11-31)15-3-2-12(4-13(15)8-35-21)18-7-22(36-30-18,23(27,28)29)14-5-16(24)20(26)17(25)6-14/h2-6H,7-11H2,1H3/t22-/m0/s1
SMIL CS(=O)(=O)CC(=O)N1CC2(C1)OCc3cc(ccc23)C4=NO[C@@](C4)(c5cc(Cl)c(F)c(Cl)c5)C(F)(F)F
IUPAC navn 1-[6-[(5S)-5-(3,5-dichloro-4-fluorophenyl)-5-(trifluoromethyl)-4H-1,2-oxazol-3-yl]spiro[1H-2-benzofuran-3,3'-azetidine]-1'-yl]-2-methylsulfonylethanone
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 581.36
Mængde 1 ml
Formel vægt 580.025 g/mol