missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Saroglitazar Magnesium, MedChemExpress
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
1mg
Beskrivelse
Saroglitazar magnesium is a novel peroxisome proliferator-activated receptor (PPAR) agonist with predominant PPARα and moderate PPARγ activity with EC50 values of 0.65 pM and 3 nM in HepG2 cells, respectively.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Saroglitazar Magnesium |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1639792-20-3 |
| Farve | Light Yellow |
| Mængde | 10 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C50H56MgN2O8S2 |
| Til brug med (applikation) | Metabolism-sugar/lipid metabolism |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 125 mg/mL (138.67 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | CCO([Mg+2]1(O(CC)[C@H](C([O-]1)=O)CC2=CC=C(OCCN3C(C)=CC=C3C4=CC=C(SC)C=C4)C=C2)[O-]C5=O)[C@H]5CC6=CC=C(OCCN7C(C)=CC=C7C8=CC=C(SC)C=C8)C=C6 |
| Vis mere |
Research purposes only
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion