missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Sarmentine-d8, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sarmentine-d8 |
| CAS | 1795136-21-8 |
| Molekylær formel | C14H15D8NO |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | (2E,4E)-1-(1-Pyrrolidinyl-d8)-2,4-decadien-1-one, (E,E)-1-(1-Oxo-2,4-decadienyl)pyrrolidine-d8, 1-[(2E,4E)-1-Oxo-2,4-decadienyl]pyrrolidine-d8, 1-[(E,E)-2,4-Decadienoyl]pyrrolidine-d8, 2,4-(E,E)-Decadienoylpyrrolidide-d8, Iyeremide A-d8 |
| InChI formel | InChI=1S/C14H23NO/c1-2-3-4-5-6-7-8-11-14(16)15-12-9-10-13-15/h6-8,11H,2-5,9-10,12-13H2,1H3/b7-6+,11-8+/i9D2,10D2,12D2,13D2 |
| SMIL | [2H]C1([2H])N(C(=O)\C=C\C=C\CCCCC)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C1([2H])[2H] |
| IUPAC navn | (2E,4E)-1-(2,2,3,3,4,4,5,5-octadeuteriopyrrolidin-1-yl)deca-2,4-dien-1-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 229.39 |
| Formel vægt | 229.2282 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?