Få mere at vide
Sarkosyl, Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10698963
Skift visning
Mængde:
500 g
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10698963 500 g 500g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10698963 Leverandør Fisher BioReagents Leverandørnr. BP234500
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
  • Sarkosyl is an anionic detergent used for cell lysis during the extraction of RNA
  • Also suitable for the solubilization of membrane protein
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sarkosyl
Farve White
CAS 137-16-6
Fysisk form Solid
Smeltepunkt 45°C
pH 7.5 to 8.5
Mængde 500 g
Identifikation Pass Test
Emballage Poly Bottle
Analyseprocentområde ≥95 %
Molekylær formel C15H28NNaO3
Lineær formel NaO2CCH2N(CH3)CO(CH2)10CH3
MDL nummer MFCD00042728
Merck Index 15, 4401
Synonym Sodium Lauroyl Sarcosinate
InChI nøgle KSAVQLQVUXSOCR-UHFFFAOYSA-M
SMIL [Na+].CCCCCCCCCCCC(=O)N(C)CC([O-])=O
IUPAC navn sodium;2-[dodecanoyl(methyl)amino]acetate
Molekylvægt (g/mol) 293.38
PubChem CID 23668817
Formel vægt 293.38
Procent renhed ≥95%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-Lauroylsarcosine sodium salt
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.