Få mere at vide
Sardomozide dihydrochloride, MedChemExpress
Beskrivelse
Sardomozide dihydrochloride is an S-adenosylmethionine decarboxylase (SAMDC) inhibitor with an IC50 of 5 nM.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sardomozide dihydrochloride |
| CAS | 138794-73-7 |
| Farve | Off-White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C11H16Cl2N6 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | CGP 48664A |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 25 mg/mL (82.46 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 10 mg/mL (32.98 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | N=C(C1=CC=CC2=C1CC/C2=N\NC(N)=N)N.[H]Cl.[H]Cl |
| Molekylvægt (g/mol) | 303.19 |
| Vis mere |