Få mere at vide
Sarcosine, TRC
Artikelnummer. 30011147
Skift visning
Mængde:
50 mg
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30011147 25 g
30004363 50 mg
30008126 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30011147 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS14050025G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 107-97-1
Molekylær formel C3 H7 N O2
Molekylvægt (g/mol) 89.09
Synonym N-Methylglycine, Sarcosine (8CI), N-Methylglycine, (Methylamino)acetic acid, (Methylamino)ethanoic acid, 2-(Methylamino)acetic acid, Acetic acid, (methylamino)-, Methylglycine, N-Methylaminoacetic acid, Sarcosin, Sarcosinic acid
IUPAC navn 2-(methylamino)eddikesyre
SMIL CNCC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sarcosine
Renhedsgrad noter HPLC
InChI formel InChI=1S/C3H7NO2/c1-4-2-3(5)6/h4H,2H2,1H3,(H,5,6)
Mængde 25 g
Formel vægt 89.0477
Procent renhed >95%