Få mere at vide
Sarcosine tert-butyl ester hydrochloride, 97%
Artikelnummer. 15439728
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15439728 5 g 5g
15449728 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15439728 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H63176.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5616-81-9 | C7H16ClNO2 | 181.66 g/mol
Sarcosin tert-butyl ester hydrochlorid, bruges som et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Sarcosin tert-butyl ester hydrochlorid, bruges som et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer
.
Opløselighed
Opløseligt i methanol (0,3 gram i 2 ml MeOH).
Bemærkninger
Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5616-81-9
Molekylær formel C7H16ClNO2
Molekylvægt (g/mol) 181.66
MDL nummer MFCD00080936
InChI nøgle RNLQHMIDSCYLAK-UHFFFAOYSA-N
Synonym h-sar-otbu.hcl, tert-butyl 2-methylamino acetate hydrochloride, sarcosine tert-butyl ester hydrochloride, tert-butyl sarcosinate hydrochloride, tert-butylsarcosinate hydrochloride, h-sar-otbuhcl, sarcosine t-butyl ester hydrochloride, n-methylglycine t-butyl ester hydrochloride, glycine, n-methyl-, 1,1-dimethylethyl ester, hydrochloride, h-sar-otbu hcl
PubChem CID 11252350
IUPAC navn tert-butyl-2-(methylamino)acetat;hydrochlorid
SMIL CC(C)(C)OC(=O)CNC.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sarcosine tert-butyl ester hydrochloride
Smeltepunkt 137°C to 141°C
Farve Hvid
Lineær formel CH3NHCH2CO2C(CH3)3·HCl
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Soluble in methanol (0.3 gram in 2 mL MeOH).
Formel vægt 181.66
Procent renhed 97%
Fysisk form Pulver