missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Sarcosine, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 107-97-1 |
| MDL nummer | MFCD00004279 |
| Mængde | 250 g |
| Synonym | Sarcosine, Methylaminoacetic acid, N-Methylglycine, Sarcosine |
| Molekylvægt (g/mol) | 89.09 |
| Grad | Research |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?