Få mere at vide
Sarcosine Methyl Ester Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sarcosine Methyl Ester Hydrochloride |
| CAS | 13515-93-0 |
| Molekylær formel | C4H9NO2 . HCl |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C4H9NO2.ClH/c1-5-3-4(6)7-2;/h5H,3H2,1-2H3;1H |
| SMIL | Cl.CNCC(=O)OC |
| IUPAC navn | methyl 2-(methylamino)acetate;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 139.58 |
| Formel vægt | 139.04 |