Få mere at vide
Sarcosine methyl ester hydrochloride, 97%
Artikelnummer. 11382586
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11382586 50 g 50g
11372586 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11382586 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L08572.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13515-93-0 | C4H10ClNO2 | 139.58 g/mol
Det kan reagere med myresyre for at få N-formyl-N-methyl-glycin-methylester i nærværelse af HCO2Na ved omgivelsestemperatur.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det kan reagere med myresyre for
at få N-formyl-N-methyl-glycin methylester i nærvær af HCO2Na ved omgivelsestemperatur.
Opløselighed Opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevares væk fra vand/fugt og oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret. Opbevares under inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13515-93-0
Molekylær formel C4H10ClNO2
Molekylvægt (g/mol) 139.58
MDL nummer MFCD00038876
InChI nøgle HQZMRJBVCVYVQA-UHFFFAOYSA-N
Synonym sarcosine methyl ester hydrochloride, methyl 2-methylamino acetate hydrochloride, h-sar-ome.hcl, glycine, n-methyl-, methyl ester, hydrochloride, unii-ypw7yyp04f, ypw7yyp04f, sarcosine methyl ester hcl, methyl n-methylaminoacetate hydrochloride, glycine, n-methyl-, methyl ester, hydrochloride 1:1, sar-ome hcl
PubChem CID 83544
IUPAC navn methyl-2-(methylamino)acetat;hydrochlorid
SMIL [H+].[Cl-].CNCC(=O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sarcosine methyl ester hydrochloride
Smeltepunkt ∽105°C (decomposition)
Mængde 50 g
Beilstein 3677128
Følsomhed Hygroscopic
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 139.58
Procent renhed 98%