Få mere at vide
Sarcosin ethylester hydrochlorid, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11454454
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11454454 100 g 100g
11444454 25 g 25g
11464454 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11454454 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13112.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 52605-49-9 | C5H12ClNO2 | 153.61 g/mol
Sarcosinethylesterhydrochlorid, Det bruges som mellemprodukt i syntesen af antienzymmidler til tandpasta. Fundet at være en markør for prostatacancer bioagression. Det kan bruges til at fremstille N-methyl-N-nitroso-glycin-ethylester. Denne reaktion vil kræve reagens NaNO2 og menstruationen H2O og aq. eddikesyre.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Sarcosineethylesterhydrochlorid, Det bruges som mellemprodukt i syntesen af antienzymmidler til tandpasta. Fundet at være en markør for prostatacancer bioagression. Det kan bruges til at fremstille N-methyl-N-nitroso-glycin-ethylester. Denne reaktion vil kræve reagens NaNO2 og menstruationen H2O og aq. eddikesyre.
Opløselighed Opløseligt i vand
0,1 g/mL.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 52605-49-9
Molekylær formel C5H12ClNO2
Molekylvægt (g/mol) 153.61
MDL nummer MFCD00012506
InChI nøgle NIDZUMSLERGAON-UHFFFAOYSA-N
Synonym sarcosine ethyl ester hydrochloride, ethyl sarcosinate hydrochloride, ethyl 2-methylamino acetate hydrochloride, h-sar-oet.hcl, ethyl n-methylaminoacetate hydrochloride, me-gly-oet.hcl, n-methylglycine ethyl ester hydrochloride, glycine, n-methyl-, ethyl ester, hydrochloride, ethyl n-methylglycinate hydrochloride, n-methyl glycine ethyl ester hydrochloride
PubChem CID 171173
SMIL [H+].[Cl-].CCOC(=O)CNC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sarcosine ethyl ester hydrochloride
Smeltepunkt 122°C to 126°C
Lineær formel CH3NHCH2CO2CH2CH3·HCl
Mængde 100 g
Beilstein 3911182
Følsomhed Hygroscopic
Opløselighedsinformation Soluble in water 0.1g/mL.
IUPAC navn ethyl-2-(methylamino)acetat;hydrochlorid
Formel vægt 153.61
Procent renhed ≥98%