Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Sarcosin ethylester hydrochlorid, 97%
Artikelnummer. 10053660 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10053660 10 g Glasflaske 10g
10147563 50 g Glasflaske 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10053660 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 305590100
Request Bulk or Custom Format
CAS: 52605-49-9 | C5H12ClNO2 | 153.61 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 52605-49-9
Molekylær formel C5H12ClNO2
Molekylvægt (g/mol) 153.61
MDL nummer MFCD00012506
InChI nøgle NIDZUMSLERGAON-UHFFFAOYSA-N
Synonym sarcosine ethyl ester hydrochloride, ethyl sarcosinate hydrochloride, ethyl 2-methylamino acetate hydrochloride, h-sar-oet.hcl, ethyl n-methylaminoacetate hydrochloride, me-gly-oet.hcl, n-methylglycine ethyl ester hydrochloride, glycine, n-methyl-, ethyl ester, hydrochloride, ethyl n-methylglycinate hydrochloride, n-methyl glycine ethyl ester hydrochloride
PubChem CID 171173
SMIL [H+].[Cl-].CCOC(=O)CNC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sarcosine ethyl ester hydrochloride
Smeltepunkt 123°C to 129°C
Farve Hvid
Tab ved tørring 1% max.
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (Argentometry)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3NHCH2CO2C2H5·HCl
Mængde 10 g
IUPAC navn ethyl-2-(methylamino)acetat;hydrochlorid
Formel vægt 153.61
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver