Få mere at vide
Sarcosine-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sarcosine-d3 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C3H7NO2/c1-4-2-3(5)6/h4H,2H2,1H3,(H,5,6)/i1D3 |
| Formel vægt | 92.0665 |
| Procent renhed | >95% |