Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Sarcosin, 98%
Artikelnummer. 11422018
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11422018 100 g 100g
11432018 500 g 500g
11442018 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11422018 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. A14594.22
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 107-97-1 | C3H7NO2 | 89,09 g/mol
En type 1 glycintransporthæmmerSarcosin bruges til fremstilling af biologisk nedbrydelige overfladeaktive stoffer og tandpastaer. Det bruges som et mellemprodukt i syntesen af antienzymmidler. Det viser sig at være en markør for bioaggression af prostatacancer. Det fungerer som et biokemisk reagens, farvestabilisator, daglig kemikalie, aminosyreoverfladeaktive stoffer, sundhedsmedicin, træthedsgendannelsesmiddel og så videre. Det er involveret i fremstillingen af N-methyl-glycinethylester ved at reagere med ethanol.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
En type 1 glycintransporthæmmerSarcosin bruges til fremstilling af biologisk nedbrydelige overfladeaktive stoffer og tandpastaer. Det bruges som et mellemprodukt i syntesen af antienzymmidler. Det viser sig at være en markør for bioaggression af prostatacancer. Det fungerer som et biokemisk reagens, farvestabilisator, daglig kemikalie, aminosyreoverfladeaktive stoffer, sundhedsmedicin, træthedsgendannelsesmiddel og så videre. Det er involveret i fremstillingen af N-methyl-glycinethylester ved at reagere med ethanol.
Opløselighed
Opløseligt i vand, methanol. Lidt opløseligt i ether.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 107-97-1
Molekylær formel C3H7NO2
Molekylvægt (g/mol) 89.09
MDL nummer MFCD00004279
InChI nøgle FSYKKLYZXJSNPZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym sarcosine, n-methylglycine, sarcosinic acid, methylglycine, glycine, n-methyl, methylaminoacetic acid, n-methylaminoacetic acid, sarcosin, 2-methylamino acetic acid, methylamino acetic acid
PubChem CID 1088
ChEBI CHEBI:15611
IUPAC navn 2-(methylamino)eddikesyre
SMIL CNCC(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sarcosine
Smeltepunkt ∼208 °C (dekomponering)
pH 6.1
Lugt Lugtfri
Mængde 100 g
Beilstein 1699442
Følsomhed Hygroskopisk
Merck Index 14,8373
Opløselighedsinformation Opløselig i vand, methanol. Let opløselig i æter.
Formel vægt 89.09
Procent renhed 98%