Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Sarcosin, 98%
Artikelnummer. 10235630 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10235630 100 g Plastflaske 100g
10041860 500 g Plastflaske 500g
11905341 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10235630 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 157741000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    358.00 DKK
    297.65 DKK / 100g
    Spare 60.35 DKK
    16% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 107-97-1 | C3H7NO2 | 89,09 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 107-97-1
Molekylær formel C3H7NO2
Molekylvægt (g/mol) 89.09
MDL nummer MFCD00004279
InChI nøgle FSYKKLYZXJSNPZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym N-Methylglycine
PubChem CID 1088
ChEBI CHEBI:15611
IUPAC navn 2-(methylamino)eddikesyre
SMIL CNCC(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sarcosine
Farve Farveløs eller hvid til gul
Fysisk form Krystaller eller pulver
Mængde 100 g
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage Plastflaske
Analyseprocentområde 98%
Lineær formel CH3NHCH2CO2H
Vand 2% maks.
Formel vægt 89.09
Procent renhed ≥97,5% (samlet base)