missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Saralasin, TRC

Artikelnummer. 30417911
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30417911 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30417911 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS14251050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Saralasin
CAS 34273-10-4
Molekylær formel C42 H65 N13 O10
Mængde 50 mg
Synonym Saralasin, L-Alanine','N-methylglycyl-L-arginyl-L-valyl-L-tyrosyl-L-valyl-L-histidyl-L-prolyl- (9CI','ACI), Angiotensin II','1-(N-methylglycine)-5-L-valine-8-L-alanine- (ZCI), Angiotensin II','1-sarcosine-5-L-valine-8-L-alanine- (8CI), N-Methylglycyl-L-arginyl-L-valyl-L-tyrosyl-L-valyl-L-histidyl-L-prolyl-L-alanine (ACI), 1-Sar-5-Val-8-Ala-angiotensin II, 1-Sar-8-ala-angiotensin II, [1-Sarcosine-5-valine-8-alanine]angiotensin II, Aralasin, P 113, P 113 (angiotensin II derivative), Saralasin
InChI formel InChI=1S/C42H65N13O10/c1-22(2)33(53-35(58)28(50-32(57)20-45-6)9-7-15-47-42(43)44)38(61)51-29(17-25-11-13-27(56)14-12-25)36(59)54-34(23(3)4)39(62)52-30(18-26-19-46-21-48-26)40(63)55-16-8-10-31(55)37(60)49-24(5)41(64)65/h11-14,19,21-24,28-31,33-34,45,56H,7-
SMIL CNCC(=O)N[C@@H](CCCNC(=N)N)C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)N[C@@H](Cc1ccc(O)cc1)C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)N[C@@H](Cc2c[nH]cn2)C(=O)N3CCC[C@H]3C(=O)N[C@@H](C)C(=O)O
IUPAC navn (2S)-2-[[(2S)-1-[(2S)-2-[[(2S)-2-[[(2S)-2-[[(2S)-2-[[(2S)-5-carbamimidamido-2-[[2-(methylamino)acetyl]amino]pentanoyl]amino]-3-methylbutanoyl]amino]-3-(4-hydroxyphenyl)propanoyl]amino]-3-methylbutanoyl]amino]-3-(1H-imidazol-4-yl)propanoyl]pyrrolidine-2-ca
Molekylvægt (g/mol) 912.047
Formel vægt 911.498
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.