missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Sarafloxacin Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30133818
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30133818 250 mg
30138067 100 mg
17964235 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30133818 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS139500250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 91296-87-6
Molekylær formel C20 H17 F2 N3 O3 . Cl H
Molekylvægt (g/mol) 421.825
Synonym 6-Fluoro-1-(4-fluorophenyl)-1,4-dihydro-4-oxo-7-(1-piperazinyl)-3-quinolinecarboxylic acid hydrochloride (1:1), 3-Quinolinecarboxylic acid, 6-fluoro-1-(4-fluorophenyl)-1,4-dihydro-4-oxo-7-(1-piperazinyl)-, monohydrochloride (9CI), Sarafin, Sarafloxacin hydrochloride
IUPAC navn 6-fluoro-1-(4-fluorophenyl)-4-oxo-7-piperazin-1-ylquinoline-3-carboxylic acid;hydrochloride
SMIL Cl.OC(=O)C1=CN(c2ccc(F)cc2)c3cc(N4CCNCC4)c(F)cc3C1=O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Sarafloxacin hydrochloride
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C20H17F2N3O3.ClH/c21-12-1-3-13(4-2-12)25-11-15(20(27)28)19(26)14-9-16(22)18(10-17(14)25)24-7-5-23-6-8-24;/h1-4,9-11,23H,5-8H2,(H,27,28);1H
Formel vægt 421.1005
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.