Få mere at vide
Sarafloxacin Hydrochloride, Mikromol™
Beskrivelse
Sarafloxacin Hydrochloride
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sarafloxacin hydrochloride |
| CAS | 91296-87-6 |
| Analyt- eller komponentnavne | Sarafloxacin hydrochloride |
| Forsendelsestilstand | Ice pack (-20°C) |
| Molekylær formel | C20 H17 F2 N3 O3 . Cl H |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | 6-Fluoro-1-(4-fluorophenyl)-1,4-dihydro-4-oxo-7-(1-piperazinyl)-3-quinolinecarboxylic acid hydrochloride (1:1), 3-Quinolinecarboxylic acid, 6-fluoro-1-(4-fluorophenyl)-1,4-dihydro-4-oxo-7-(1-piperazinyl)-, monohydrochloride (9CI), Sarafin, Sarafloxacin hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C20H17F2N3O3.ClH/c21-12-1-3-13(4-2-12)25-11-15(20(27)28)19(26)14-9-16(22)18(10-17(14)25)24-7-5-23-6-8-24;/h1-4,9-11,23H,5-8H2,(H,27,28);1H |
| SMIL | Cl.OC(=O)C1=CN(c2ccc(F)cc2)c3cc(N4CCNCC4)c(F)cc3C1=O |
| IUPAC navn | 6-fluoro-1-(4-fluorophenyl)-4-oxo-7-piperazin-1-ylquinoline-3-carboxylic acid;hydrochloride |
| Vis mere |