Få mere at vide
Sarafloxacin Hydrochloride, Mikromol™
Artikelnummer. 17992016
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17992016 100 mg
1 options
Artikelnummer. 17992016 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3452.00
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Sarafloxacin Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sarafloxacin hydrochloride
CAS 91296-87-6
Analyt- eller komponentnavne Sarafloxacin hydrochloride
Forsendelsestilstand Ice pack (-20°C)
Molekylær formel C20 H17 F2 N3 O3 . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 6-Fluoro-1-(4-fluorophenyl)-1,4-dihydro-4-oxo-7-(1-piperazinyl)-3-quinolinecarboxylic acid hydrochloride (1:1), 3-Quinolinecarboxylic acid, 6-fluoro-1-(4-fluorophenyl)-1,4-dihydro-4-oxo-7-(1-piperazinyl)-, monohydrochloride (9CI), Sarafin, Sarafloxacin hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C20H17F2N3O3.ClH/c21-12-1-3-13(4-2-12)25-11-15(20(27)28)19(26)14-9-16(22)18(10-17(14)25)24-7-5-23-6-8-24;/h1-4,9-11,23H,5-8H2,(H,27,28);1H
SMIL Cl.OC(=O)C1=CN(c2ccc(F)cc2)c3cc(N4CCNCC4)c(F)cc3C1=O
IUPAC navn 6-fluoro-1-(4-fluorophenyl)-4-oxo-7-piperazin-1-ylquinoline-3-carboxylic acid;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 421.82
Mængde 100 mg
Formel vægt 421.1005 g/mol