Få mere at vide
MedChemExpress [Sar9,Met(O2)11]-Substance P
Tekniske data
Tekniske data
| Renhed | 99.91% |
| CAS | 110880-55-2 |
| Indhold og opbevaring | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Til brug med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Molekylvægt (g/mol) | 1393.66 g/mol |
| Produkttype | Peptides |
| Mængde | 5 mg |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| Opløselighed | H2O : 50 mg/mL (35.88 mM∣Need ultrasonic) |