Få mere at vide
SAR7334, MedChemExpress
Artikelnummer. 16486748
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16486748 10 mg -
16482827 50 mg -
16426886 100 mg -
16409307 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16486748 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY15699
MedChemExpress SAR7334 is a potent and specific TRPC6 inhibitor, inhibiting TRPC6 currents with IC50 of 7.9 nM.
SAR7334 is a potent and specific TRPC6 inhibitor, inhibiting TRPC6 currents with IC50 of 7.9 nM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale SAR7334
CAS 1333210-07-3
Farve Light Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C21H22ClN3O
Mængde 10 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 370 mg/mL (1005.79 mM)
SMIL N[C@@H](C1)CCCN1[C@@H]2CC3=CC=CC=C3[C@H]2OC4=C(Cl)C=C(C#N)C=C4
Molekylvægt (g/mol) 367.87
Formel vægt 367.87
Procent renhed 99.88%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation