missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
SAR405, MedChemExpress
Beskrivelse
SAR405 is a first-in-class, selective, and ATP-competitive PI3K class III (PIK3C3) isoform Vps34 inhibitor (IC50=1.2 nM
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | SAR405 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1523406-39-4 |
| Farve | Light Yellow |
| Mængde | 2 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C19H21ClF3N5O2 |
| Til brug med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 27 mg/mL (60.83 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble) |
| SMIL | O=C1N(C2=NC(N3[C@H](C)COCC3)=C1)CC[C@@H](C(F)(F)F)N2CC4=CC(Cl)=CN=C4 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?