Få mere at vide
SAR131675, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | SAR131675 |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H22N4O4/c1-5-22-15(19)13(17(24)20-3)14(23)12-7-6-11(21-16(12)22)8-9-18(2,25)10-26-4/h6-7,25H,5,10,19H2,1-4H3,(H,20,24) |
| Formel vægt | 358.1641 |