Få mere at vide
SAR131675, MedChemExpress
Artikelnummer. 16466538
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
16466538 10 mg
1 options
Artikelnummer. 16466538 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY15458
MedChemExpress SAR131675 is a potent and selective VEGFR3 inhibitor with an IC50 of 23 nM.
SAR131675 is a potent and selective VEGFR3 inhibitor with an IC50 of 23 nM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale SAR131675
CAS 1433953-83-3
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C18H22N4O4
Mængde 10 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (279.03 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMIL O=C1C(C(NC)=O)=C(N)N(CC)C2=NC(C#C[C@@](COC)(C)O)=CC=C21
Molekylvægt (g/mol) 358.39
Formel vægt 358.39
Procent renhed 95.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease