missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tocris Bioscience™ SAR 7334

Beskrivelse
SAR 7334 is a potent TRPC6 inhibitor (IC50 values are 9.5, 226 and 282 nM for TRPC6, TRPC7 and TRPC3-mediated Ca2+ influx). Exhibits no significant activity at TRPC4 and TRPC5 channels. Suppresses TRPC6-dependent acute hypoxic pulmonary vasoconstriction (HPV) in the isolated perfused mouse lung. Orally bioavailable.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-[[(1R,2R)-2-[(3R)-3-Amino-1-piperidinyl]-2,3-dihydro-1H-inden-1-yl]oxy]-3-chlorobenzonitrile dihydrochloride |
| CAS | 1333207-63-8 |
| Analyseprocentområde | >98% |
| Mængde | 5 mg |
| Molekylær formel | C21H22ClN3O.2HCl |
| Formel vægt | Observed MW: 440.79 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?