Få mere at vide
SAR-260301, MedChemExpress
Artikelnummer. 16489397
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
50mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16489397 5 mg -
16486858 10 mg 10mg
16466956 100 mg -
16463496 25 mg -
16462927 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16489397 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY15837
MedChemExpress SAR-260301 is an orally available and selective PI3Kβ inhibitor with an IC50 of 23 nM.
SAR-260301 is an orally available and selective PI3Kβ inhibitor with an IC50 of 23 nM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale SAR-260301
Fysisk form Solid
CAS 1260612-13-2
Farve White
Mængde 5 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C19H22N4O3
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Opløselighedsinformation DMSO : 125 mg/mL (352.71 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C1N=C(CC(N2[C@@H](C)CC3=C2C=CC=C3)=O)NC(N4CCOCC4)=C1
Molekylvægt (g/mol) 354.4
Formel vægt 354.4
Procent renhed 99.37%