missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Saquinavir Mesylate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Saquinavir mesilate |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C38H50N6O5.CH4O3S/c1-38(2,3)43-37(49)32-20-26-14-7-8-15-27(26)22-44(32)23-33(45)30(19-24-11-5-4-6-12-24)41-36(48)31(21-34(39)46)42-35(47)29-18-17-25-13-9-10-16-28(25)40-29;1-5(2,3)4/h4-6,9-13,16-18,26-27,30-33,45H,7-8,14-15,19-23H2,1-3H3,(H2,39,46)(H,41,48)(H,42,47)(H,43,49);1H3,(H,2,3,4)/t26-,27+,30-,31-,32-,33+;/m0./s1 |
| Formel vægt | 766.3724 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?