missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Saquinavir mesylate

Beskrivelse
Saquinavir mesylate is an inhibitor of human immunodeficiency virus (HIV) protease (Ki values are <0.1 and 0.12 nM for HIV-2 and HIV-1 protease respectively). Exhibits high antiviral activity and low cytotoxicity. In silico docking models predict potential as an inhibitor of SARS-CoV-2 3CLpro.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Saquinavir mesylate |
| Mængde | 50 mg |
| Formel vægt | 766.95 |
| Renhed | >99% |
| Molekylvægt (g/mol) | 766.955 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?