Få mere at vide
Saquinavir Mesylate, MedChemExpress
Beskrivelse
Saquinavir mesylate is an HIV Protease Inhibitor used in antiretroviral therapy.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Saquinavir Mesylate |
| CAS | 149845-06-7 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C39H54N6O8S |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Ro 31-8959/003 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 20 mg/mL (26.08 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | NC(C[C@H](C(N[C@@H](CC1=CC=CC=C1)C(CN2C[C@@]3([H])CCCC[C@]3(C[C@H]2C(NC(C)(C)C)=O)[H])O)=O)NC(C4=NC5=CC=CC=C5C=C4)=O)=O.CS(O)(=O)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 766.95 |
| Vis mere |