Få mere at vide
Saquinavirmesylat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15567729 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
15567729 100 mg 100mg
1 options
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
Artikelnummer. 15567729 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 461231000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Saquinavir mesylate
CAS 149845-06-7
Tab ved tørring 1% max.
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (HPLC)
Molekylær formel C38H50N6O5·CH4O3S
Mængde 100 mg
Synonym saquinavir mesylate, invirase, fortovase, saquinavir mesilate, saquinavir, mesylate, unii-uhb9z3841a, saquinavir monomethanesulfonate salt, saquinavir mesylate aids initiative, invirase tn, dsstox_cid_3835
InChI nøgle IRHXGOXEBNJUSN-YOXDLBRISA-N
SMIL CC(C)(C)NC(=O)C1CC2CCCCC2CN1CC(C(CC3=CC=CC=C3)NC(=O)C(CC(=O)N)NC(=O)C4=NC5=CC=CC=C5C=C4)O.CS(=O)(=O)O
IUPAC navn (2S)-N-[(2S,3R)-4-[(3S,4aS,8aS)-3-(tert-butylcarbamoyl)-3,4,4a,5,6,7,8,8a-octahydro-1H-isoquinol in-2-yl]-3-hydroxy-1-phenylbutan-2-yl]-2-(quinolin-2-carbonylamino)butandiamid; methansulfonsyre syre
Molekylvægt (g/mol) 766.95
PubChem CID 60934
ChEBI CHEBI:32121
Formel vægt 766.95
Procent renhed 98%