Få mere at vide
Skytec Sapphire Supreme Handsker
Artikelnummer. p-7250634
Størrelse:
7, Lille
8, Medium
9, Større
10, X-Large
11, 2X-stor
Artikelnummer. 17891664
Brand: Skytec SKG00001TD
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ved at bruge den seneste innovation er Sapphire Supreme en meget let handske (18 gauge), der giver enestående skærebeskyttelse og høj fingerfærdighed i de mest risikable applikationer. Tynd, åndbar og langtidsholdbar belægning, ideel til alle præcise applikationer.
  • Skærbestandig: Niveau F (EN 388:2016)
  • 18 gauge sømløs foring tilbyder fleksibilitet, komfort og høj fingerspidsfølsomhed
  • HPPE på indersiden giver komfort og beskyttelse
  • Specifik metalfiber og Nylon på ydersiden, fuldt indkapslet muliggør ekstrem skærebeskyttelse mod grater og skarpe kanter
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE CAT II, ANSI Skære
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN388, EN 420
Konstruktion Sømløs strik
Belægningsmateriale Nitril mikroskum
Farve Grå, Sort
Bedømmelse af skæremodstand ANSI A6
Hånd Bestemt
Latex fri Nej
Materiale HPPE, Stålfiber, Nylon, Nitril
Produkttype Strikket dyppet handske
Størrelse 7, Lille
EN388 Standard 4X43F
Til brug med (applikation) Industri
Køn Unisex
Handske manchet stil Elastisk
Emballagetype Taske
Mængde 120 Pk.
Tommelfinger stil Forstærket
Garnmåler 18 G
Længde (engelsk) 9 tommer
Længde (metrisk) 240 mm