Få mere at vide
Skytec Sapphire Supreme Handsker
Beskrivelse
- Skærbestandig: Niveau F (EN 388:2016)
- 18 gauge sømløs foring tilbyder fleksibilitet, komfort og høj fingerspidsfølsomhed
- HPPE på indersiden giver komfort og beskyttelse
- Specifik metalfiber og Nylon på ydersiden, fuldt indkapslet muliggør ekstrem skærebeskyttelse mod grater og skarpe kanter
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | CE CAT II, ANSI Skære |
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | EN388, EN 420 |
| Konstruktion | Sømløs strik |
| Belægningsmateriale | Nitril mikroskum |
| Farve | Grå, Sort |
| Bedømmelse af skæremodstand | ANSI A6 |
| Hånd | Bestemt |
| Latex fri | Nej |
| Materiale | HPPE, Stålfiber, Nylon, Nitril |
| Produkttype | Strikket dyppet handske |
| Vis mere |