Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Safir substrat, 50,8 mm dia x 0,432 mm tyk, EPI poleret den ene side, C-akse, HEMCOR enkelt krystal
Artikelnummer. 15453925
Skift visning
Mængde:
1 stk.
5 Ea.
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15453925 5 Ea. Pakke med 5
15443925 1 stk. Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15453925 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 045019.KU
 Begrænset vare
På lager
Sapphire bruges som et isolerende substrat, hvorpå silicium kan aflejres for at fremstille de integrerede kredsløb, højeffekt radiofrekvens (RF) applikationer, såsom dem, der findes i mobiltelefoner, offentlige sikkerhedsbåndsradioer og satellitkommunikationssystemer, der anvendes i halvlederindustrien, blå lysemitterende dioder.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Mineral
Oversigt EPI poleret den ene side
Diameter (metrisk) 50.8 mm
Mængde 5 Ea.
Prøvestørrelse 50,8 mm dia. x 0,432 mm tyk
Tykkelse 0.432 mm
Prøvetype Safirsubstrat, HEMCOR enkeltkrystal
Kun brug af forskning i RUO –