Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Safir substrat, 50,8 mm dia x 0,332 mm tyk, EPI poleret den ene side, C-akse, HEMCOR enkelt krystal
Beskrivelse
Sapphire bruges som et isolerende substrat, hvorpå silicium kan aflejres for at fremstille de integrerede kredsløb, højeffekt radiofrekvens (RF) applikationer, såsom dem, der findes i mobiltelefoner, offentlige sikkerhedsbåndsradioer og satellitkommunikationssystemer, der anvendes i halvlederindustrien, blå lysemitterende dioder.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Safirsubstrat, HEMCOR Single Crystal |
| Oversigt | EPI poleret den ene side |
| Diameter (metrisk) | 50.8 mm |
| Mængde | 1 stk. |
| Prøvestørrelse | 50,8 mm dia. x 0,332 mm tyk |
| Tykkelse | 0.332 mm |