Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Safir substrat, 50,8 mm dia x 0,332 mm tyk, EPI poleret den ene side, C-akse, HEMCOR enkelt krystal
Artikelnummer. 15433925
Skift visning
Mængde:
1 stk.
5 Ea.
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15433925 5 Ea. Pakke med 5
15423925 1 stk. Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15433925 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 045018.KU
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Sapphire bruges som et isolerende substrat, hvorpå silicium kan aflejres for at fremstille de integrerede kredsløb, højeffekt radiofrekvens (RF) applikationer, såsom dem, der findes i mobiltelefoner, offentlige sikkerhedsbåndsradioer og satellitkommunikationssystemer, der anvendes i halvlederindustrien, blå lysemitterende dioder.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Mineral
Oversigt EPI poleret den ene side
Diameter (metrisk) 50.8 mm
Mængde 5 Ea.
Prøvestørrelse 50,8 mm dia. x 0,332 mm tyk
Tykkelse 0.332 mm
Prøvetype Safirsubstrat, HEMCOR enkeltkrystal